Learn More
Thermo Scientific™ Water Plate Count Prepared Agar, Bottled
Zählen Sie mit diesem nährstoffreichen und ISO-konformen Medium alle kultivierbaren Mikroorganismen aus Wasser, indem Sie die Koloniezahlbestimmungs-Technik verwenden.
58.19 € - 169.00 €
Spezifikation
Farbe | Stroh |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
Beschreibung | Plate-Count-Agar zur Wasseruntersuchung (ISO) |
Verpackungsart | 10 Sirupflaschen in einem Karton |
Menge | 10 Stück/Packung |
Produktcode | Marke | Füllgewicht | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Füllgewicht | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11948419
|
Thermo Scientific™
BO0055M |
100,0 g + 1,5 g | Großbritannien |
68.90 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11958419
|
Thermo Scientific™
BO0055R |
200,0g + +2,5g | Großbritannien |
169.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13275439
|
Thermo Scientific™
BO0263M |
100,0 g + 1,5 g | Deutschland |
58.19 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Enumerate all culturable microorganisms from water using colony count technique with Thermo Scientific™ Oxoid™ Water Plate Count Agar, ready prepared bottles. This nutritious, non-selective medium conforms to ISO 6222: 1999 (E) Water quality — Enumeration of culturable microorganisms — Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium1.
Waters of all kinds invariably contain a variety of microorganisms derived from various sources, such as soil and vegetation. Estimation of the overall numbers provide useful information for the assessment and surveillance of water quality. Separate counts are usually made of the microorganisms which are able to grow and form colonies on nutrient agar media at 36°C and 22°C.
Colony counts are useful for assessing the integrity of ground water sources and the efficiency of water treatment processes such as coagulation, filtration and disinfection and provide an indication of the cleanliness and integrity of the distribution system. They can also be used to assess the suitability of a water supply for the preparation of food and drink to avoid contaminating the product with spoilage organisms.
The main value of colony counts lies in the detection of changes from expected counts, based on frequent, long term monitoring. Any sudden increase in the count can be an early warning of serious pollution and a call for immediate investigation.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Spezifikation
Stroh | |
Plate-Count-Agar zur Wasseruntersuchung (ISO) | |
10 Stück/Packung |
2 bis 25 °C | |
10 Sirupflaschen in einem Karton |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 52 Wochen