Learn More
Thermo Scientific™ Water Plate Count Prepared Agar, Bottled
Enumerate all culturable microorganisms from water using colony count technique with this nutritious and ISO compliant medium.
Marke: Thermo Scientific™ BO0263M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.55000kg
Beschreibung
Enumerate all culturable microorganisms from water using colony count technique with Thermo Scientific™ Oxoid™ Water Plate Count Agar, ready prepared bottles. This nutritious, non-selective medium conforms to ISO 6222: 1999 (E) Water quality — Enumeration of culturable microorganisms — Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium1.
Wässer aller Art enthalten grundsätzlich eine Vielzahl von Mikroorganismen aus verschiedenen Quellen, wie z. B. Boden und Vegetation. Abschätzungen der Gesamtkoloniezahl bieten nützliche Informationen für die Beurteilung und Überwachung der Wasserqualität. Getrennte Koloniezahlbestimmungen werden normalerweise für Mikroorganismen ausgeführt, die bei 36 °C und 22 °C kultivierbar sind und Kolonien auf Nährstoff-Agar-Medien bilden.Spezifikation
Stroh | |
Plate-Count-Agar zur Wasseruntersuchung (ISO) | |
Deutschland | |
100,0 g + 1,5 g | |
10 Stück/Packung |
2 bis 25 °C | |
125 ml-Sirupflasche | |
Agar | |
10 Sirupflaschen in einem Karton |