Learn More
Thermo Scientific™ Water Plate Count Prepared Agar, Bottled
Enumerate all culturable microorganisms from water using colony count technique with this nutritious and ISO compliant medium.
Marke: Thermo Scientific™ BO0055R
123.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Enumerate all culturable microorganisms from water using colony count technique with Thermo Scientific™ Oxoid™ Water Plate Count Agar, ready prepared bottles. This nutritious, non-selective medium conforms to ISO 6222: 1999 (E) Water quality — Enumeration of culturable microorganisms — Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium1.
Wässer aller Art enthalten grundsätzlich eine Vielzahl von Mikroorganismen aus verschiedenen Quellen, wie z. B. Boden und Vegetation. Abschätzungen der Gesamtkoloniezahl bieten nützliche Informationen für die Beurteilung und Überwachung der Wasserqualität. Getrennte Koloniezahlbestimmungen werden normalerweise für Mikroorganismen ausgeführt, die bei 36 °C und 22 °C kultivierbar sind und Kolonien auf Nährstoff-Agar-Medien bilden. Koloniezahlbestimmungen sind für die Beurteilung der Integrität von Grundwasserquellen und für die Effizienz von Wasseraufbereitungverfahren wie Koagulation, Filtration und Desinfektion nützlich. Sie geben einen Anhaltspunkt für die Reinheit und Integrität des Wasserverteilungssystems. Eine Verwendung ist auch möglich, um die Eignung einer Wasserversorgung für die Vorbereitung von Lebensmitteln und Getränken zu prüfen, und um zu vermeiden, dass das Produkt mit Verderbniserregern kontaminiert wird. Die größte Bedeutung von Koloniezahlbestimmungen liegt in der Erkennung unerwarteter Veränderungen der Koloniezahlen bei einer häufigen und langfristigen Überwachung. Jede plötzliche Zunahme der Anzahl kann eine Frühwarnung vor gravierender Verschmutzung und eine Aufforderung zur sofortigen Untersuchung sein.1 Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.Spezifikation
Stroh | |
Plate-Count-Agar zur Wasseruntersuchung (ISO) | |
Großbritannien | |
200,0g + +2,5g | |
10 Stück/Packung |
2 bis 25 °C | |
250 ml-Sirupflasche | |
Agar | |
10 Sirupflaschen in einem Karton |