Learn More
Gibco™ Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen
Qualitativ hochwertiges Wasser, das sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und Laborreagenzien eignet.
Marke: Gibco™ A1287302
32.68 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gibco™ Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen entspricht der USP-Monographie für Injektionswasser und ist in Großpackungen für den kommerziellen Einsatz an anderer Stelle verpackt.
- Das Wasser wird durch Destillation und Filtration (0,1 µm) ohne zugesetzte Substanzen aufbereitet.
- Zusätzlich zur Erfüllung der USP-Standards wird jede Charge auf Sterilität, Endotoxin, Leitfähigkeit, pH, Osmolalität und oxidierbare Substanzen geprüft.
- Das Wasser wird täglich auf seine elektrische Leitfähigkeit, seinen organischen Gesamtkohlenstoff, Endotoxin und Keime und monatlich auf seinen Metallgehalt überprüft.
- Eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Aufbereitung von Pulver oder für Medien, die mit Advanced Granulation Technology™ (AGT™) hergestellt werden, sowie zum Ansetzen von Lösungen und Verdünnen von Puffern.
- Bei 15 °C bis 30 °C lagern
Spezifikation
4 to 6 | |
Flasche | |
Keine | |
Distilled and filtered (0.1 μm) | |
Gibco™ |
Zellkultur | |
Sterile-filtered | |
1 Flasche | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2528640 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | ,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301 |
2415222 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | ,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301 |
3072714 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | A1287306,A1287305,A1287302,A1287301 |
2441984 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | ,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301 |
2505451 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | ,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.