Learn More
WASP Antibody (SR2069), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-22175-50ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18680194
  • 340.00 € / 50 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
WASP Monoclonal antibody specifically detects WASP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
WASP
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
SR2069
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:40
IMD2THC, WASP, WiskTHC1, wiskthrombocytopenia 1 (X-linked)
A synthesized peptide derived from human WASP (Uniprot #: P42768)
50 μg
Phospho Specific, Signal Transduction
7454
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Name des Produkts
WASP Antibody (SR2069), Novus Biologicals™ > 50 μg; Unconjugated