Learn More
Sartorius™ Vivapure™ Virusaufreinigungskits
The adenovirus purification kits are ready to use and contain all of the buffers and devices you need for quantitative yield virus purification in just a few hours.
465.00 € - 1810.00 €
Produktcode | Marke | Probengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Probengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11710855
|
Sartorius™
VS-AVPQ022 |
20 mL |
465.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11750855
|
Sartorius™
VS-AVPQ502 |
500 ml |
1810.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11730855
|
Sartorius™
VS-AVPQ102 |
2 x 100 ml |
855.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Membrane adsorber technology
- Fast and safe virus purification
- Ready to use - kits contain all buffers and devices you need
Spezifikation
Quaternäres Ammonium |