Learn More
Sartorius™ Vivapure™ Virusaufreinigungskits
The adenovirus purification kits are ready to use and contain all of the buffers and devices you need for quantitative yield virus purification in just a few hours.
Marke: Sartorius™ VS-AVPQ502
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Membranadsorbertechnologie
- Schnelle und sichere Virenreinigung
- Gebrauchsfertig – Kits enthalten alle Puffer und Geräte, die Sie benötigen
Spezifikation
Quaternäres Ammonium | |
500 ml | |
Bis zu 3 x 1013 Adenovirus Typ 5 Partikel aus 500 ml Zellkultur | |
1 x 500 ml |
1 x Adenopack 500 Spritzenfiltereinheit mit Sartobind™, Ionenaustauschmembran, am besten durch eine Laborpumpe zu bedienen, sowie alle Puffer und anderes Zubehör; ohne DNA-Verdauungsenzym | |
2 Stunden | |
10 bis 25 Platten (bis zu 500 ml) | |
< 0,5 ml |