Learn More
Sartorius™ Vivapure™ Virusaufreinigungskits
The adenovirus purification kits are ready to use and contain all of the buffers and devices you need for quantitative yield virus purification in just a few hours.
Marke: Sartorius™ VS-AVPQ102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Membranadsorbertechnologie
- Schnelle und sichere Virenreinigung
- Gebrauchsfertig – Kits enthalten alle Puffer und Geräte, die Sie benötigen
Spezifikation
Quaternäres Ammonium | |
2 x 100 ml | |
Bis zu 1 x 1013 Adenovirus-Partikel vom Typ 5 aus 500 ml Zellkultur. | |
20 mL |
2 x Adenopack 100 Spritzenfiltereinheiten mit Sartobind™, Ionenaustauschmembran, allen Puffern und anderem Zubehör; ohne DNA-Verdauungsenzym | |
2 Stunden | |
200 mL |