Learn More
Vitlab™ VITsafe™ Spritzflaschen mit Aufdruck, enghalsig
Diese farbcodierten Spritzflaschen vereinfachen und beschleunigen die Medienbestimmung. VITsafe™ Enghals-Spritzflaschen mit Aufdruck zeichnen sich durch einen präzisen Sprühstrahl sowie einen optimierten Medienrückfluss durch das durchgehende Sprühröhrchen mit feiner Spitze aus.
7.70 € - 306.00 €
Spezifikation
Material | LDPE |
---|---|
Verschlussfarbe | Rot |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Eng |
Produkttyp | Spülflasche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11877900
|
Vitlab™
1332849 |
500 ml | Prägung: Isopropanol |
117.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11897900
|
Vitlab™
1332879 |
500 ml | Prägung: Methylenchlorid |
79.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11787929
|
Vitlab™
1432829 |
500 ml | Prägung: Aceton |
202.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11857900
|
Vitlab™
1332819 |
500 ml | Prägung: destilliertes Wasser |
173.38 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11887900
|
Vitlab™
1332869 |
500 ml | Prägung: Ethanol |
117.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10124374
|
Vitlab™
1333819 |
1000 ml | Prägung: destilliertes Wasser |
224.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15702056
|
Vitlab™
1333869 |
1000 ml | Prägung: Ethanol |
224.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11817930
|
Vitlab™
1433829 |
1000 ml | Prägung: Aceton |
306.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15792046
|
Vitlab™
1333859 |
1000 ml | Prägung: Ethylacetat |
224.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10491161
|
Vitlab™
1332879 |
500 ml | Prägung: Methylenchlorid |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10702751
|
Vitlab™
1332819 |
500 ml | Prägung: destilliertes Wasser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10644883
|
Vitlab™
1432829 |
500 ml | Prägung: Aceton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10490971
|
Vitlab™
1332869 |
500 ml | Prägung: Ethanol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Aus LDPE (oder PP für Aceton und MEK) bestehende Flasche mit Sprühröhrchen aus Polypropylen
- VENT-CAP führt praktisch zur Auslaufsicherheit und vermeidet beinahe allen statischen Überdruck
- Farbcodiert für eine einfache, visuelle Identifikation der Medien
- Materialname in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrenpiktogramm, Signalwort
- Risikosätze (H-Sätze), Sicherheitssätze (P-Sätze) sowie NFPA-Code
Spezifikation
LDPE | |
Ja | |
Spülflasche | |
Belüftet |
Rot | |
Eng | |
Polypropylen |