Learn More
Vitlab™ VITsafe™ Spritzflaschen mit Aufdruck, enghalsig
Diese farbcodierten Spritzflaschen vereinfachen und beschleunigen die Medienbestimmung. VITsafe™ Enghals-Spritzflaschen mit Aufdruck zeichnen sich durch einen präzisen Sprühstrahl sowie einen optimierten Medienrückfluss durch das durchgehende Sprühröhrchen mit feiner Spitze aus.
Marke: Vitlab™ 1333859
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus LDPE (oder PP für Aceton und MEK) bestehende Flasche mit Sprühröhrchen aus Polypropylen
- VENT-CAP führt praktisch zur Auslaufsicherheit und vermeidet beinahe allen statischen Überdruck
- Farbcodiert für eine einfache, visuelle Identifikation der Medien
- Materialname in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrenpiktogramm, Signalwort
- Risikosätze (H-Sätze), Sicherheitssätze (P-Sätze) sowie NFPA-Code
Spezifikation
1000 ml | |
Schraubverschluss, Sprühröhrchen | |
12/Packung | |
Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) | |
Eng | |
Spülflasche | |
92 mm |
Prägung: Ethylacetat | |
LDPE | |
Rot | |
Ja | |
221 mm | |
Polypropylen | |
Belüftet |