Learn More
Vitlab™ VITsafe™ Spritzflaschen mit Aufdruck, enghalsig
Diese farbcodierten Spritzflaschen vereinfachen und beschleunigen die Medienbestimmung. VITsafe™ Enghals-Spritzflaschen mit Aufdruck zeichnen sich durch einen präzisen Sprühstrahl sowie einen optimierten Medienrückfluss durch das durchgehende Sprühröhrchen mit feiner Spitze aus.
Marke:  Vitlab™ 1332869
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10490971
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus LDPE (oder PP für Aceton und MEK) bestehende Flasche mit Sprühröhrchen aus Polypropylen
  • VENT-CAP führt praktisch zur Auslaufsicherheit und vermeidet beinahe allen statischen Überdruck
  • Farbcodiert für eine einfache, visuelle Identifikation der Medien
Flaschen besitzen einen beständigen Sicherheitsaufdruck gemäß Richtlinien (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) sowie mit allen wichtigen Informationen:
  • Materialname in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
  • Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrenpiktogramm, Signalwort
  • Risikosätze (H-Sätze), Sicherheitssätze (P-Sätze) sowie NFPA-Code
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Speichern und Lagerung
LDPE
Rot
Eng
Spülflasche
74 mm
Prägung: Ethanol
Sprühröhrchen und Prägung
12/Packung
Ja
180 mm
Polypropylen
Belüftet