Learn More
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer
In verschiedenen Größen und Verpackungskonfigurationen erhältlich.
Marke: VistaLab™ Technologies 4060-3004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 192 Spitzen in einer Anordnung von 16 × 12
- Erhältlich in drei Größen: mikro, klein und groß
- Sterile, Pyrogen-freie und RNase/DNase-zertifizierte Spitzen sind separat erhältlich (Kat. Nummer 22-146-356 bis 362)
Bestellinformation
192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Karton abgepackt.
Spezifikation
1250 μl | |
Unsteril | |
Blau | |
3,4 in. | |
Universal | |
Gerade | |
192 Spitzen/Gestell | |
Single-use | |
Nein |
Ungefiltert | |
klar | |
Autoklavierbar | |
5 in. | |
Racks | |
VistaRak: 5 Racks | |
Pipette Tips | |
MLA, Ovation | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer > Nicht steril; 1250 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur