Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messpipetten aus Kalk-Natron-Glas
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 1-Markierung sind mit einer DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe versehen. Lieferung mit Chargennummer sowie einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage lieferbar.
Marke: BRAND™ 29709
51.74 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
- 1-Markierung mit DE-M-Markierung aus blauem Email
- Klasse AS
- Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 648
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Wartezeit: 5 Sekunden
- Chargennummer und ein Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers.
- DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
DE-M-Markierung | |
±0.015 ml | |
7 mL | |
Vollpipette |
DIN EN ISO 648, DIN 1769 | |
AR-GLAS, Kalknatronglas | |
Blau | |
6/Packung | |
Grün | |
400 mm |