Learn More
Brady™ Bodenmarkierband aus Vinyl
Bodenmarkierbänder
24.35 € - 45.80 €
Spezifikation
Klebstofftyp Druckempfindlicher Klebstoff auf Gummibasis
Material Vinyl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Markierung von Gängen und Durchgängen
Länge (angloamerikanisch) 108 ft.
Länge (metrisch) 33 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11761625
Unterlagen ansehen
Brady™
058220
Blau 33 m x 50 mm
24.35 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11791625
Unterlagen ansehen
Brady™
058223
Schwarz 33 m x 75 mm
45.80 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11781625
Unterlagen ansehen
Brady™
058222
Schwarz 33 m x 50 mm
26.31 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11771625
Unterlagen ansehen
Brady™
058221
Blau 33 m x 75 mm
45.80 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11741625
Unterlagen ansehen
Brady™
058202
Grün 33 m x 50 mm
24.35 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16609425
Unterlagen ansehen
Brady™
058201
Red 32.92 m x 50.80 mm
26.19 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11751625
Unterlagen ansehen
Brady™
058203
Weiß 33 m x 50 mm
25.30 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10643955
Unterlagen ansehen
Brady™
058200
Gelb 33 m x 50 mm
32.85 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hausmeisterdienste
  • Gebäudemanagement, Bodenbeläge
  • Anti-Rutsch-Produkte
  • Bodenmarkierbänder
  • Markierungsband für Gänge
Spezifikation
Spezifikation
Druckempfindlicher Klebstoff auf Gummibasis
Zur Markierung von Gängen und Durchgängen
33 m
-40°F to +176°F
0,034 mm
Vinyl
108 ft.
1 Rolle
-40 °C° bis +80 °C°
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Bodenmarkierband aus Vinyl