Learn More
Brady™ Bodenmarkierband aus Vinyl
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Abmessungen (L x B):
32,92 m x 50,80 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Beschreibung
- Hausmeisterdienste
- Gebäudemanagement, Bodenbeläge
- Anti-Rutsch-Produkte
- Bodenmarkierbänder
- Markierungsband für Gänge
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | AMT-3-BLACK |
| Beschreibung | Gangmarkierungsklebeband - Schwarz |
| Abmessungen (L x B) | 33 m x 75 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Markierung von Gängen und Durchgängen |
| Länge (angloamerikanisch) | 108 ft. |
| Länge (metrisch) | 33 m |
| Verpackungsmenge | 1 Rolle |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -40°F to +176°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C° bis +80 °C° |
| Dicke | 0,034 mm |
| Mehr anzeigen |