Learn More
Brady™ Bodenmarkierband aus Vinyl
Artikelnummer. 10643955
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Abmessungen (L x B):
32,92 m x 50,80 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 10643955
Marke: Brady™ 058200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bodenmarkierbänder
  • Hausmeisterdienste
  • Gebäudemanagement, Bodenbeläge
  • Anti-Rutsch-Produkte
  • Bodenmarkierbänder
  • Markierungsband für Gänge
Spezifikation
Alternate Part Number AMT-2-YELLOW
Beschreibung Gangmarkierungsklebeband - Gelb
Abmessungen (L x B) 33 m x 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Markierung von Gängen und Durchgängen
Länge (angloamerikanisch) 108 ft.
Länge (metrisch) 33 m
Verpackungsmenge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +176°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C° bis +80 °C°
Dicke 0,034 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50 mm
Klebstofftyp Druckempfindlicher Klebstoff auf Gummibasis
Farbe Gelb
Material Vinyl
Typ Gangmarkierungsklebeband