Learn More
Invitrogen™ ViewRNA™ Cell Plus Assay-Kit
Der ViewRNA Cell Plus Assay ist ein neuartiger Assay, der die Immunzytochemie mit der ViewRNA Technologie, einer proprietären fluoreszierenden In-situ-Hybridisierung und sequenziellen verzweigten DNA-Amplifikationstechnik, kombiniert, um sowohl RNA mit Einzelmolekül-Sensitivität als auch Protein in einzelnen Zellen zu visualisieren.
Marke: Invitrogen™ 88-19000-99
Beschreibung
Dieser Assay ermöglicht den gleichzeitigen Nachweis von bis zu drei RNA-Zielen in Kombination mit der Immunphänotypisierung für Zelloberflächen oder intrazelluläre Proteine, wobei sowohl indirekte als auch direkte Immunzytochemie verwendet werden, um eine detaillierte Charakterisierung spezifischer Zellsubpopulationen zu ermöglichen. Für den gleichzeitigen Nachweis eines vierten RNA-Ziels, kann das ViewRNA 740 Modul für ISH-Zellen (Kat.- Nr. QVC0200) mit diesem Kit kombiniert werden. Es ermöglicht die Analyse eines zusätzlichen Ziels im 740-Kanal (AlexaFluor 750).
Dieses ViewRNA Cell Plus Assay-Kit enthält alle Reagenzien, die für den Assay erforderlich sind. Zielsondensätze für Gene von Interesse und Antikörper sind separat erhältlich.
Reaktivität/Spezies
Sonden können für jede Spezies entwickelt werden. Folgende Spezies werden am häufigsten verwendet/getestet: Armenischer Hamster, Pavian, Rind, Hund, Katze, Huhn, Schimpanse, Kuh, Javaneraffe, Esel, Ziege, syrischer Goldhamster, Meerschweinchen, Hamster, Pferd, Mensch, Makake, Affe, Maus, nicht-menschlicher Primat, Anubispavian, Schwein, Schweinsaffe, Kaninchen, Ratte, Rhesus-Affe, Schaf
Erfasste Anwendung
Mikroskopie, Immunzytochemie
Spezifikation
Primer-Sonden-Nachweis | |
Mikroskopie, Immunozytochemie | |
1 kit |
Kit | |
RNA In-situ-Hybridisierung Assay-Kit |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
415951-204 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | |
415951-305 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | |
415951-105 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | |
415951-304 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | |
415951-104 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 |