Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen
Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse. Mit ihrem optimalen Rauschabstand sowie der exzellenten Empfindlichkeit und MS-Integrität ist die unpolare GC-Säule die ideale Wahl.
Marke: Thermo Scientific™ 26099-2940
Beschreibung
Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse. Mit ihrem optimalen Rauschabstand sowie der exzellenten Empfindlichkeit und MS-Integrität ist die unpolare Thermo ScientificTM TraceGOLD TG-1MS GC-Säule die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.
Entwickelt für hervorragende Leistung: Unpolar, 100 % Dimethyl-Polysiloxan; Äquivalent zu USP G2; Außergewöhnlich niedriges Säulenbluten; Anwendungen: Kohlenwasserstoffe, Polychlorierte Biphenyle (PCBs), Drogen, Organische Treibstoffverbindungen (GROs), Raffineriegase, Essentielle Öle, Pestizide; Die leistungsstarke Säule zeichnet sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe Trägheit aus: Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration. Dank des minimierten Säulenblutens verlängert sich die Säulenlebensdauer, was zu einer gesteigerten Produktivität führt. Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge. Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peakform und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen. Empfohlen für: Kohlenwasserstoffe, GROs, Drogen, PCBs; Alternative Verwendungen: Chlorierte Aromaten, Organochlorpestizide, Organophosphat-Pestizide, Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Paraffine, Polywax, Pyrethroide, Schwerflüchtige Verbindungen, Xylole; Vergleichbar mit: Rxi™-1ms DB-1 Db-1ms HP-1 Hp-1ms Ultra-1 SPB™-1 Equity™-1 Vf-1ms CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
Spezifikation
330/350 °C für Standardsäulen; 430 °C für Metallsäulen | |
0,15 mm | |
TraceGOLD™ TG-1 MS | |
GC/MS für Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelverunreinigungen, PCB-Kongenere und Aroclor-Mischungen, GC/MS für die simulierte Destillation, Drogen, Erdgasodorantien, ätherische Öle und Pestizide | |
40 m | |
TG-1 MS 40 m x 0,15 mm x 0,15 µm |
0,15 mm | |
TraceGOLD | |
G2 | |
0,15 µm | |
Nichtpolar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.