Learn More
Thermo Scientific Chemicals Venlafaxinhydrochlorid Artikelnummer.: 17281172
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Venlafaxinhydrochlorid
Artikelnummer. 17281172
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 17281172
Marke: Thermo Scientific Chemicals 465810010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99300-78-4
Summenformel C17H27NO2·HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Venlafaxinhydrochlorid
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: Schwer löslich.
Schmelzpunkt 217,0 °C
Formelmasse 313,86
InChI-Schlüssel QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=C(C=C1)C(CN(C)C)C1(O)CCCCC1
IUPAC-Name hydrogen 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol chloride
Molekulargewicht (g/mol) 313.87
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number465810010,465810050
ChargennummerA0419181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2022 Catalog Number465810010,465810050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Venlafaxine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Venlafaxine hydrochloride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Venlafaxinhydrochlorid >