Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Probenschleifen
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Probenschleifen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
N.V. - 930.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Biokompatible Version | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Biokompatible Version | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16371298
|
Thermo Scientific™
6850.1915 |
Probenschleife, 10 μl, biokompatibel | Ja | Vanquish Split-Sampler HT und FT |
930.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17867828
|
Thermo Scientific™
6252.1950 |
Probenschleife, 100 µl, biokompatibel, für Vanquish Split Sampler NT | Ja | Vanquish Split-Sampler NT |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Automatisieren der Probeninjektion in das Thermo Scientific™ Vanquish™ HPLC- oder UHPLC-System mit Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler-Probenschleifen. Diese Probenschleifen sind in Größen von 10, 25, 100, 250, 1000 μl erhältlich, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Thermo Scientific™ Viper™ Fittings sind für eine einfachen Installation und leckfreien Anschluss im Lieferumfang unserer Probenschleifen enthalten.
Vanquish Split Sampler Probenschleifen verwenden Viper Fittings ohne Hülsen für Verbindungen mit nahezu totvolumenfreie Verbindungen.Spezifikation
Probenschleife |