Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Probenschleifen
Artikelnummer. 16371298 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vanquish Split-Sampler HT und FT
Vanquish Split-Sampler NT
Probenkapazität:
10 μl
100 μl
Biokompatible Version:
Ja
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16371298
Marke: Thermo Scientific™ 6850.1915
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Probenschleifen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Automatisieren der Probeninjektion in das Thermo Scientific™ Vanquish™ HPLC- oder UHPLC-System mit Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler-Probenschleifen. Diese Probenschleifen sind in Größen von 10, 25, 100, 250, 1000 μl erhältlich, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Thermo Scientific™ Viper™ Fittings sind für eine einfachen Installation und leckfreien Anschluss im Lieferumfang unserer Probenschleifen enthalten.
Vanquish Split Sampler Probenschleifen verwenden Viper Fittings ohne Hülsen für Verbindungen mit nahezu totvolumenfreie Verbindungen.
Spezifikation
Typ Probenschleife
Probenkapazität 10 μl
Biokompatible Version Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Vanquish Split-Sampler HT und FT