Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Probenschleifen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vanquish Split-Sampler HT und FT
Vanquish Split-Sampler NT
Probenkapazität:
10 μl
100 μl
Biokompatible Version:
Ja
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Automatisieren der Probeninjektion in das Thermo Scientific™ Vanquish™ HPLC- oder UHPLC-System mit Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler-Probenschleifen. Diese Probenschleifen sind in Größen von 10, 25, 100, 250, 1000 μl erhältlich, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Thermo Scientific™ Viper™ Fittings sind für eine einfachen Installation und leckfreien Anschluss im Lieferumfang unserer Probenschleifen enthalten.
Vanquish Split Sampler Probenschleifen verwenden Viper Fittings ohne Hülsen für Verbindungen mit nahezu totvolumenfreie Verbindungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Probenschleife |
| Probenkapazität | 100 μl |
| Biokompatible Version | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vanquish Split-Sampler NT |
| Menge | Each |