Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vancomycin-Hydrochlorid, molekularbiologische Qualität
Beschreibung
Inhibits bacterial mucopeptide synthesis.Vancomycin hydrochloride is used as an antiviral and anti bacterial. binds to bacterial cell wall. It exhibits potent activity against Gram positive bacteria and is highly effective against MRSA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Hemmt die bakterielle Schleimhautsynthese. Vancomycin-Hydrochlorid wird als antivirale und antibakterielle Bindung an die bakterielle Zellwand verwendet. Es zeigt eine starke Aktivität gegen grampositive Bakterien und ist sehr wirksam gegen MRSA in vitro und in vivo.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol, Ethanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vancomycin hydrochloride |
Typ | Vancomycin Hydrochloride |
Physikalische Form | Pulver |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Beilstein | 3704657 |
Merck Index | 149929 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water; Slightly soluble in methanol,ethanol and dimethylsulfoxide. |
Formelmasse | 1485.73 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N10L008 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | J62790.03,J62790.06 |
M31L007 | Analysenzertifikat | 03/02/2025 | J62790.03,J62790.06 |
M27L012 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | J62790.03,J62790.06 |
Y05K015 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | J62790.03,J62790.06 |
W05K040 | Analysenzertifikat | 18/09/2024 | J62790.03,J62790.06 |
Sicherheit und Handhabung
- Vancomycin hydrochloride, Molecular Biology Grade
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Vancomycin hydrochloride
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%