Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vancomycin-Hydrochlorid, > 900 Mikrogramm/mg Artikelnummer.: 11956911
Thermo Scientific Chemicals Vancomycin-Hydrochlorid, > 900 Mikrogramm/mg
Artikelnummer. 11956911
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11956911
Marke: Thermo Scientific Chemicals 296990050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vancomycin-Hydrochlorid (>900 Mikrogramm/mg, CAS-Nr. 1404-93-9) ist ein aus Streptomyces orientalis gewonnenes Antibiotikum, das antibakterielle Wirkung gegenüber Methicillin-resistenten (β-lactam-resistenten) Staphylokokken-Bakterienstämmen zeigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Vancomycin-Hydrochlorid ist ein Glycopeptid-Antibiotikum und antiviral, wird aus Streptomyces orientalis gewonnen
  • Es zeigt antibiotische Wirkung gegenüber Methicillin-resistenten (β-lactam-resistenten) Staphylokokken-Bakterienstämmen.
  • Vancomycin-Hydrochlorid hemmt die bakterielle Schleimhautsynthese.
Anwendungen
  • Vancomycin-Hydrochlorid zeigt eine starke Wirkung gegen grampositive Bakterien.
  • Studien erwiesen, dass es gegen Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) in vitro und in vivo äußerst wirksam ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1404-93-9
Summenformel C66H76Cl3N9O24
Molekulargewicht (g/mol) 1485.72
MDL-Nummer MFCD03613611,MFCD03613611
InChI-Schlüssel LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 124080918
IUPAC-Name 48-({3-[(4-amino-5-hydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl}oxy)-22-(carbamoylmethyl)-5,15-dichloro-2,18,35,37-pentahydroxy-19-[4-methyl-2-(methylamino)pentanamido]-20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctacyclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²⁹,³³.0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadecaen-40-carbonsäure HydrochloridMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vancomycin hydrochloride
Typ Vancomycin Hydrochloride
Physikalische Form Pulver
pH 2.5 to 4.5 (5% soln.)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Wasser 5% max.
Farbe Braun bis weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: moderately soluble in diluted methanol, insoluble in higher alcohols, acetone and ether
Formelmasse 1485.73
Reinheit (%) ≥80.0% (vancomycin B) (HPLC), 9.0% (individual impurities) max., greater than 900μg/mg (potency, on anhydrous substance)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number296990010,296990050
ChargennummerA0462934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2024 Catalog Number296990010,296990050
ChargennummerA0446191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number296990010,296990050
ChargennummerA0399356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number296990010,296990050
ChargennummerA0396051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number296990010,296990050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vancomycin hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Vancomycin-Hydrochlorid, > 900 Mikrogramm/mg >