Learn More
Welch Ilmvac™ Membran-Vakuumpumpe MP 201 E.
Die ölfreie Standardpumpe ist für nicht-reaktive Gase/Dämpfe geeignet. Die Welch Ilmvac™ Membran-Vakuumpumpe MP 201 E verwendet einen Pumpenkopf aus Aluminium und eine Membran aus PTFE.
Marke:  Welch Ilmvac™ 411521
Artikelnummer. 12917914
  • 1305.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Standardausführung
  • Ölfrei
  • Pumpenkopf aus Aluminium
  • PTFE-Membran für lange Haltbarkeit
  • PEEK-Ventile bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit und lange Haltbarkeit
  • PA-Anschlüsse mit PTFE-Schläuchen
  • Abgasschalldämpfer
  • 2 Köpfe, einstufig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
230 V, 50/60 Hz
MP:
1.8 m3
6.5 kg
Membranvakuum, Standardausführung
75 mbar
Name des Produkts
Welch Ilmvac™ Membran-Vakuumpumpe MP 201 E. > 230 V, 50/60 Hz