Learn More
Heidolph Instruments Hei-VAP Core HL G3
Ein auf das Wesentliche fokussiertes Bedienkonzept: Klar und jederzeit Zugriff auf die Grundparameter Drehzahl und Wärmebadtemperatur.
Marke:  Heidolph Instruments 571-01300-00
3491.02 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16266881
  • 4210.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Klare Digitalanzeige mit Ist- und Sollwerten
  • Zwei separate Regler mit dynamischer Regelung zur Einstellung der Drehzahl und der Wärmebadtemperatur: Schnelles Drehen für große Schritte, langsames Drehen zur präzisen Einstellung der Sollwerte
  • Die Sperrfunktion verhindert eine versehentliche Änderung der Werte
  • Das intuitive LED-Ringlicht macht aktivierte Funktionen auch aus der Ferne deutlich sichtbar
  • Einfache Einstellung der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels von 20° bis 80°
  • Standby-Funktion und Restwärmewarnung bei Wärmebadtemperaturen über 50 °C
  • Modell mit manueller Hebefunktion mit vertikalem Glassatz G3
  • Die Standby-Taste stoppt alle Funktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EU-Stecker
33.1 lb.
10 bis 280 U/min
LCD
68°F to 410°F
G3 Vertical Glassware
Stainless Steel
±1 K
Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion
15 kg
5 L Evaporating Flask, 4.5 L Bath
20°C to 210°C
Brushless DC Motor
1400 W
IP 20
Electronic
20° to 80°
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Heidolph Instruments Hei-VAP Core HL G3 > EU-Stecker