Learn More
Thermo Scientific™ Vakuumöfen
Diese flexiblen Öfen erreichen Höchsttemperaturen von 220 °C (428 °F) und sind mit zwei Steuerungskonfigurationen und Anzeigeoptionen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ 3618-6CE
7247.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Thermo Scientific™ Vakuumöfen erreichen Höchsttemperaturen von 220 °C (428 °F) und sind mit zwei Steuerungskonfigurationen und Anzeigeoptionen erhältlich. Diese Öfen sind mit unabhängigen Vakuum- und Spül-Nadelventilen ausgestattet. Das eingebaute Wandheizsystem optimiert die gleichförmige Temperaturverteilung und spart Platz in der Kammer für Trocknungs-, Aushärtungs-, Vakuumeinbettungs- und Beschichtungsapplikationen.
- 3in. (7,6 cm) Glaswolle-Isolierung verhindert Wärmeverluste
- Die Silikon-Türdichtung und die positive Türverriegelung sorgen für eine zuverlässige Abdichtung bei allen Vakuumstufen
- Polycarbonat-Sicherheitsglas in der Tür
- Anzeige des Vakuumniveaus von 0 bis 30 in. Hg
- Vakuum- und Luftleitungen aus korrosionsbeständigem Edelstahl sorgen für optimale Sauberkeit in der Kammer und langfristige Leistungsfähigkeit
- Zwei entnehmbare Aluminium-Stapelböden
- Leicht zu reinigender Innenraum aus Edelstahl Typ 304
- Langlebiges Außengehäuse aus schwerem, pulverbeschichtetem Stahl
- An der Vorderseite montierte Dreiwegeventile zum Evakuieren, Belüften und Durchspülen mit Inertgasen (z. B. Stickstoff oder Argon), mit Vakuum-Verbindungselementen an der Vorder- und Rückseite des Geräts
Modelle 3606
- Hydraulisches Thermostat mit einer Temperaturregelung von ±1,5 °C und einer Gleichförmigkeit von ±5 °C bei 100 °C, 25 in. Hg
- Eingebauter Übertemperaturschutz
- Unabhängige Vakuum-Verbindungselemente zur Evakuierung und Belüftung auf der Oberseite
Modelle 3608
- Hydraulisches Thermostat mit einer Temperaturregelung von ±1,5 °C und einer Gleichförmigkeit von ±5 °C bei 100 °C, 25 in. Hg
- Eingebauter Übertemperaturschutz
- An der Vorderseite montierte Dreiwegeventile zum Evakuieren, Belüften und Durchspülen mit Inertgasen (z. B. Stickstoff oder Argon), mit Vakuum-Verbindungselementen an der Vorder- und Rückseite des Geräts
Modelle 3618P
- Programmierbare mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
- Reguliert bis zu ±0,2 °C mit einer Gleichförmigkeit von ±2,4 °C bei 100 °C, 25 in. Hg
- Arbeitet mit einem einzigen Sollwert oder verwendet ein 24-Schritt-Programm mit Temperaturanstiegsraten und Verweilzeiten
- 0,25 in.-Druckanschlüsse auf der linken Seite, erfordern einen 0,25 in. Außendurchmesser der Kupfer- oder Edelstahlrohre
- An der Vorderseite montierte Dreiwegeventile zum Evakuieren, Belüften und Durchspülen mit Inertgasen (z. B. Stickstoff oder Argon), mit Vakuum-Verbindungselementen an der Vorder- und Rückseite des Geräts
Bestellinformationen:
Digitale Einheiten in Torr und Mikrometer separat erhältlich (muss im Werk installiert werden)
Erfordert:
Vakuumanschlüsse erfordern Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0,25 in. (0,6 cm)
Spezifikation
2,3 cu. ft. | |
2,3 cu. ft. (65,1 l); 240 V, 1600 W, 6,7 A; LED-Display | |
Umgebungstemperatur +10 ° bis 220 °C | |
LED in 1° C-Schritten | |
2 | |
±1,0 °C | |
0 bis 30 in. Hg | |
25 x 25 x 22 in. (64 x 64 x 56 cm) | |
64 cm | |
14 in. | |
36 cm | |
14 in. | |
36 cm | |
51 cm | |
134 kg | |
240 V | |
6,7 A |
Edelstahl | |
65,1 l | |
OTP | |
Pulverbeschichteter schwerer Stahl | |
Aluminium | |
±5,0 °C bei 100 °C 25 ft. Hg | |
20 x 14 x 14 in. (51 x 36 x 36 cm) | |
25 in. | |
25 in. | |
64 cm | |
22 in. | |
56 cm | |
20 in. | |
295 lb. | |
240 V, 50/60 Hz | |
1.600 W | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.