Learn More
BINDER™ Vakuumtrocknungskammer der Serie VDL für brennbare Lösungsmittel
Sicherheitsvakuum-Trockenkammern der VDL-Serie gewährleisten maximale Sicherheit beim Trocknen organischer Lösungsmittel und tragen standardmäßig GS-Kennzeichnung.
Marke: BINDER™ 9630-0010
13932.45 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Temperaturbereich: +9 °C über Umgebungstemperatur bis +110 °C.
- ATEX-Konformität für Geräte: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit grafischer Druck- und Temperaturanzeige
- Programmgesteuerte Trocknungsüberwachung mit automatischer Belüftung am Ende des Prozesses
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Druckregler für Heizung wird ab < 100 mbar aktiviert
- 2 Erweiterungsgestelle aus Aluminium, können individuell positioniert werden
- Universalanschluss für die Belüftung mit Umgebungsluft oder Inertgas
- Universal-Leitungs- und Kabeldurchführung DN 16 – zur Einführung externer Messgeräte
- Bruchsichere, gefederte Sicherheitsglasplatte
- Großes Sichtfenster
- Computerschnittstelle: Ethernet
Spezifikation
1.9 cu. ft. | |
VDL056-230 V, Standard, Serie VDL – Vakuumtrockenkammern für brennbare Lösungsmittel, 55 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz | |
10°bis 110 °C | |
TFT Touch | |
VDL056-230 V | |
NEMA 5-20P | |
400 x 343 x 400 mm | |
104 kg | |
1,4 kW | |
50/60 Hz |
Edelstahl | |
55 L | |
Vakuumtrockenschrank | |
Edelstahl | |
max. 2 Std./5 | |
0 a 1100 mbar | |
638 x 679 x 837 mm | |
200 V | |
6,1 A |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
23Minuten
37Sekunden
11 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
0Minuten
22Sekunden
48