missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Autoklavieren

Diese Tisch- und Standautoklaven eignen sich für zahlreiche Mediensterilisationsanwendungen und bieten Möglichkeiten für jedes Budget. Systec™ Autoklaven eignen sich optimal zur Prozessoptimierung sowie zur validierbaren Sterilisation bei Laboranwendungen.

Marke:  Systec™ 1150

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10591893

  • N.V. / 1 Stück

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gehäuse, Stützrahmen und Druckgefäß aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (Mit Ausnahme von Systec D-23)
  • LCD-Display und vollautomatischer Mikroprozessorsteuerung
  • Modellabhängig zwischen 3 und 25 Sterilisationsprogramme
  • Flexible PT-100-Temperatursonde

Systec V-Reihe Von oben beladbare, vertikale Autoklave
  • In 8 verschiedenen Größen mit einem Kammervolumen von 40 bis 150 Liter
  • Herausragend durch kleine Stellfläche und großer Kammerkapazität
  • Optimale Beladungskapazität mit den meisten Standardmedienflaschen und Erlenmeyerkolben

Systec D-Reihe Von vorne beladbare Tischautoklave
  • In 7 Größen mit Kammerkapazitäten von 23 bis 200 Liter lieferbar
  • Außen kompakt, aber mit idealen Kammerkapazitäten im Inneren
  • Jede Größe verfügt über eine ideale Beladungskapazität für die meisten Standardmedienflaschen und Erlenmeyerkolben
Specifications

Specifications

Autoklavierbar
166 l (gesamt), 150 l (nominal)
500 mm
Vertikaler Stand-Autoklav
400 V
RS-232/RS-485
3 bis 10 bar
800 W/h
16 A
750 mm
VX-150
350 kg
50/60 Hz
190 kg
400 V
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
View accessory products
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Systec™ Autoklavieren > Nettogewicht:190kg

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.