Learn More
BD Vacutainer™ K2-EDTA-Röhrchen aus Kunststoff mit Hemogard-Verschluss
Für das Gewinnen einer Vollblut- oder EDTA-Plasma-Probe. Vacutainer™ K2-EDTA-Röhrchen aus Kunststoff mit Hemogard-Verschluss enthalten K2-EDTA, eine auf die Innenflächen der BD Vacutainer Plus Röhrchen aufgesprühte flüssige Lösung.
28.82 € - 555.00 €
Spezifikation
Produkttyp | K2EDTA-Röhrchen |
---|---|
Zusatzstoff | K2-EDTA |
Material | Kunststoff |
Verschlusstyp | Hemogard |
Verschlussfarbe | Lavendel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12957666
|
BD
367873 |
6 ml |
545.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10331254
|
BD
367525 |
10 ml |
555.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10371709
|
BD
367525 |
10 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
- Lavendelfarbener Hemogard-Verschluss
- Papieretikett
- Die nominale EDTA-Konzentration beträgt 1,8 mg EDTA pro Milliliter Blut
Spezifikation
K2EDTA-Röhrchen | |
Kunststoff | |
Lavendel |
K2-EDTA | |
Hemogard | |
100 mm |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Vacutainer™ K2-EDTA-Röhrchen aus Kunststoff mit Hemogard-Verschluss