Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Säulen
Zusätzliche Mini-Zentrifugationssäulen mit Kieselgelmembran für die Isolierung von RNA höchster Integrität aus Zellen und Geweben mit dem NucleoSpin™ RNA-Kit.
Marke: Macherey-Nagel™ 740955.50S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NucleoSpin™ RNA
- rDNase enthalten für die On-Column-DNA-Aufspaltung– einfache und effiziente Beseitigung kontaminierender DNA
- NucleoSpin Filter (Shredder)– effiziente Probenhomogenisierung und Viskositätsreduzierung
- Bis zu 70 μg gebrauchsfertige RNA
- Parallele Aufreinigung genomischer DNA mit dem NucleoSpin™ RNA/DNA-Pufferset
- RNA-Isolierung aus Zellkulturen, Gewebe (Standardprotokoll):
- RNA aus < 109 Bakterienzellen (gramnegativ, grampositiv) oder < 108 Hefezellen
- RNA aus ≤100 μl biologischer Flüssigkeit
- RNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
- RNA aus in RNAlater™ gelagerten Proben
- RNA aus Speichelproben, die mit Oragene™ RNA (Genotek) entnommen wurden
- Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR, Northern Blot, Primer Extension, Array-Technologie, RNase-Protection-Assays
Spezifikation
Blaues Band | |
Mini-Spin-Säule | |
40–120 μl | |
Bindungsvermögen: 200 μg | |
Isolierung von RNA aus Zellen und Gewebe | |
50 Säulen | |
35 min/6 Präparate |
rDNase bei 4 °C; andere Komponenten bei Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Silika-Membran | |
Kultivierte oder Hefezellen; menschliches oder tierisches Gewebe, menschliches oder tierisches Gewebe | |
NucleoSpin RNA-Kits | |
Nur Säulen | |
< 30 mg Gewebe, 5 x 106 kultivierte Zellen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Ergänzende Informationen
- NucleoSpin RNA
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Säulen > 50 Säulen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur