Learn More
Liebherr™ Perfection Medikamentenkühlschrank für den Einsatz im Gesundheitswesen
Für die sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Kühlschranklagerung temperaturempfindlicher Apothekenprodukte ist der Liebherr™ Medikamentenkühlschrank mit der Liebherr-Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können, vollständig für Apothekenanwendungen ausgestattet.
Marke:  Liebherr™ HMFVH4001H63
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17888296
  • 5045.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperatur auf +5 °C eingestellt, weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, Umluft-Kühlung
  • Flexibles Organizer-Schubladensystem für optimale Artikelübersicht
  • Kältemittel R 600a, Anschlussleistung 2,0 A, 220–240 V/50/1-ph
  • Digitaler Controller mit 2,4-Zoll-Touch- und Touch-Display Wischbares Farbdisplay und 0,1 °C Auflösung, Passwort-Tastatursperre
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
  • Zugangsanschluss für externen Temperaturfühler, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Erweiterte optische Alarme und Alarmverlauf mit Min./Max. Temperaturen, Dauer usw.
  • Innenbeleuchtung: vertikale LED an der linken Seitenwand
  • Elektronisches Türschloss mit Fernbedienung, umkehrbare Scharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Drehung. Rastposition, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Spezifikation
Pharmacy Fridge
5 °C
R 600a
1
White Powder-coated
Schrank, HMFvh 4001 H63
Optional (80 to 100 mm dia.)
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Timed Off-cycle
CFC-free
CEE 7/7
1, Single Phase
394 L
PT1000
Solid Reversible Self-closing with Lock
Kratzfester lackierter Stahl
ISO 9001, ISO 14001, CE
2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door
White
1 x 10 mm dia.
SmartCoolingHub
2.0 A
220/240 V
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Liebherr™ Perfection Medikamentenkühlschrank für den Einsatz im Gesundheitswesen > Capacity (Metric): 420 L