Beschreibung
- Cleaver Scientific Strahlenschutzschild zum Schutz vor Betastrahlung mit anpassbarem Winkel von 0 bis 15 Grad, Breite/Höhe umkehrbar, Abmessungen H 540 x B 350 x T 240 mm
- Senkrecht bis zu 15 Grad einstellbar, kann hochkant oder quer aufgestellt werden, 350 mm x 540 mm
- Schild zum Schutz vor Beta- oder Gammastrahlung, der in zwei verschiedenen Varianten verwendet werden kann
- Einfache Einstellung von der aufrechten Position auf einen Winkel von 15°, je nach gewünschter Anwendung
Spezifikation
Beta-Schild | |
350 mm | |
540 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ RADIATION SHIELD BETA ADJUSTABLE 350 > Höhe: 540 mm, Breite: 350 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur