Learn More
Liebherr™ Medikamenten-Kühlschrank
Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
142 L
152 l
361 L
Ausführung der Tür:
Fest
Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- DIN 58345-konform, Breite 600 mm.
- Temperatur auf +5 °C eingestellt, weißes Außengehäuse, geformtes Polystyrol-Innengehäuse in handelsüblicher Qualität, lüftergestützte Kühlung.
- Klimaklasse 4, Kältemittel R 600a.
- Digitaler Regler mit 0,1 °C-Auflösung, Schloss mit Tastenfeld, RS 485-Schnittstelle und spannungsfreier Alarmkontakt
- Zugangsöffnung für externe Temperatursonde, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
- Alarmprotokoll der letzten 3 Ereignisse mit min./max. Temperaturen, Dauer usw.
- Integrierter Akku für kontinuierliche Alarm- und Überwachungszeit von mindestens 12 Stunden bei Stromausfall
- Türschlösser, wechselbare Scharniere, selbstschließende Tür
- 45 kg Fachlast
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Arzneimittelkühlschrank |
| Kapazität (metrisch) | 142 L |
| Temperaturbereich | 5 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Temperatursensor | Pt100 |
| Temperaturstabilität | Gradient 4,3 °C |
| Kältemittel | R 600a |
| Ausführung der Tür | Fest |
| Door Material | Stahl |
| Einschübe | 3 |
| Mehr anzeigen |