Learn More
Fisherbrand™ Universal-Probenfläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
28 ml
30 ml
Verschlussmaterial:
Aluminium
Polypropylen
Packungsgröße:
144 Stück
20 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 30 ml |
| Flaschenhalstyp | Schraube |
| Gewindetyp | Schraube |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 83 mm |
| Mehr anzeigen |