Learn More
Contec™ Universal-Ersatzbecher
Aus einem einzigartigen, robusten und leichten Polypropylen-Copolymer-Kunststoff. Contec™ Universal-Ersatzeimer sind farblich gekennzeichnet, um die Unterscheidung zwischen Abfall und frischer Lösung zu vereinfachen.
Marke: Contec™ UBKT0006
52.55 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Contec™ Doppeleimersysteme aus Edelstahl und Polypropylen
- Kompatibel mit allen gängigen Desinfektionsmittellösungen und den meisten gängigen Lösungsmitteln
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 30 Minuten
- Austauschbar
- Leistung: 5 gal. (20 l) oder 6.5 gal. (25 l)
- Rollwagen separat bestellbar
Spezifikation
Becher | |
Polypropylen | |
5 gal. | |
Reusable | |
Für verschiedene Arten von Wagen und Auswringern |
20 l | |
Autoklavierbar | |
Blau | |
Verwendung in der Pharmazie, Medizintechnik, biotechnologischen Fertigung, Life Sciences und Labor-Reinräumen | |
Unsteril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1013185-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 20/12/2023 | UBKT0006 |