Learn More
Contec™ Universal-Ersatzbecher
Aus einem einzigartigen, robusten und leichten Polypropylen-Copolymer-Kunststoff. Contec™ Universal-Ersatzeimer sind farblich gekennzeichnet, um die Unterscheidung zwischen Abfall und frischer Lösung zu vereinfachen.
Marke: Contec™ UBKT0004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Contec™ Doppeleimersysteme aus Edelstahl und Polypropylen
- Kompatibel mit allen gängigen Desinfektionsmittellösungen und den meisten gängigen Lösungsmitteln
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 30 Minuten
- Austauschbar
- Leistung: 5 gal. (20 l) oder 6.5 gal. (25 l)
- Rollwagen separat bestellbar
Spezifikation
Becher | |
Polypropylen | |
5 gal. | |
Reusable | |
Für QuickTask™ Mopps, Edgeless™ Mopps, VertiKlean™ und VertiKlean™ MAX™ Mopps, mit vielen verschiedenen Arten von Wagen und Wringmaschinen |
20 l | |
Autoklavierbar | |
Grau | |
Verwendung in der Pharmazie, Medizintechnik, biotechnologischen Fertigung, Life Sciences und Labor-Reinräumen | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Universal-Ersatzbecher > Farbe: Grau, 5 gal.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur