Learn More
Thermo Scientific™ Uniguard™ Direct-Connection Vorsäulenkartuschenhalter
Artikelnummer. p-4522580 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1 mm ID Vorsäulen
2,1 bis 3 mm Innendurchmesser Vorsäulen
4,6 mm ID Vorsäulen
Wassersäulen-Ersatzspitzen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10602864
Marke: Thermo Scientific™ 85000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Vorsäulenkartuschenhalter machen zusätzliche Verbindungsstücke überflüssig.
Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Vorsäulenkartuschenhalter machen zusätzliche Verbindungsstücke überflüssig. Die wiederverwendbaren Vorsäulenkartuschenhalter aus Edelstahl werden direkt an den Einlass der analytischen Säule angebracht.
  • Mit 0,0625-in.-PEEK-Auslass (Außengewinde), passend für viele Säulen
  • 0,0625-in.-Einlassspitze (Innengewinde), geeignet für verschiedene Standard-Anschlussstücke
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Vorsäulenkartuschenhalter für 4,6 mm Innendurchmesser Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Geräte) 4,6 mm ID Vorsäulen
Typ Vorsäulenkartuschenhalter
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.