Learn More
Abeba™ UNI6 36721 Schuhe
Elektrostatisch ableitender Schuh mit spezieller Silberionen-Auskleidung, die Schweiß absorbiert und so dem Fuß die Atmung erlaubt.
134.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Velours |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15630458
|
Abeba™
36721/35 |
35 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15640458
|
Abeba™
36721/36 |
36 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15650458
|
Abeba™
36721/37 |
37 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15660458
|
Abeba™
36721/38 |
38 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15670458
|
Abeba™
36721/39 |
39 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15680458
|
Abeba™
36721/40 |
40 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15690458
|
Abeba™
36721/41 |
41 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15600468
|
Abeba™
36721/42 |
42 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15610468
|
Abeba™
36721/43 |
43 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15620468
|
Abeba™
36721/44 |
44 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15630468
|
Abeba™
36721/45 |
45 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15640468
|
Abeba™
36721/46 |
46 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15650468
|
Abeba™
36721/47 |
47 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15660468
|
Abeba™
36721/48 |
48 |
134.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Velours mit atmungsaktiven Textileinlagen
- Schwarz
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC | |
Velours | |
Polyurethan |
Schwarz | |
Rutschfest | |
36721 |