Learn More
Abeba™ UNI6 36721 Schuhe
Elektrostatisch ableitender Schuh mit spezieller Silberionen-Auskleidung, die Schweiß absorbiert und so dem Fuß die Atmung erlaubt.
Marke: Abeba™ 36721/36
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Velours mit atmungsaktiven Textileinlagen
- Schwarz
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC | |
Velours | |
Rutschfest | |
36721 |
Schwarz | |
36 | |
Polyurethan |