Learn More
Abeba™ UNI6 36721 Schuhe
Elektrostatisch ableitender Schuh mit spezieller Silberionen-Auskleidung, die Schweiß absorbiert und so dem Fuß die Atmung erlaubt.
Marke:  Abeba™ 36721/38
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15660458
  • 134.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
  • Velours mit atmungsaktiven Textileinlagen
  • Schwarz
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • Reflektierendes Material
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Velours
Rutschfest
36721
Schwarz
38
Polyurethan