Learn More
Haldenwanger™ Glasierter Porzellanmörser
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Unglasierte Porzellanmörser sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 55/5/RAUH
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12353328
  • 108.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
400mL
125 mm
Porzellan
Unglasiert
Mörtel
65 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Haldenwanger™ Glasierter Porzellanmörser > Fassungsvermögen:400mL; Höhe:65mm