Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analog-Heizplatte, 230 V
Real time, accurate surface temperature in a compact and stackable design that takes up less benchtop space. Designed to prevent accidental spillage on the control panel, with a hot warning light that remains on even when the unit is unplugged.
Marke: Cole-Parmer™ Stuart™ 04807-52
348.70 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das kompakte, stapelbare Design nimmt weniger Platz auf dem Tisch und in der Lagerung ein
- Das quadratische Plattendesign ermöglicht die Flexibilität von Behältergrößen und -kombinationen
- Verhindert versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld
- Mit BioCote™ für antimikrobiellen Schutz verglast
- Die Warn-/Warnleuchte leuchtet auch dann, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist
- Die Glaskeramik-Deckplatte ist chemikalienbeständig und bleibt an den Kanten kühl
- Die beschichtete Aluminiumoberplatte ermöglicht eine schnelle Erwärmung und eine verbesserte Temperaturgleichförmigkeit
- Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit
- Schutzart IP32 für Wasser- und Staubbeständigkeit
- Die obere Platte misst 15 x 15 cm
Spezifikation
24,8 x 17,2 x 12,2 cm | |
1 l | |
Quadratisch | |
3 Jahre | |
0°bis 325 °C | |
50 Hz | |
Netzkabel |
Heizplatte | |
EU-Ausführung | |
230 V | |
Aluminiumlegierung | |
700 W | |
Die Warn-/Warnleuchte leuchtet auch dann, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist | |
US150 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analog-Heizplatte, 230 V > 0 ° bis 325 °C, beschichtete Aluminiumlegierung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur