Learn More
BICASA Undercounter Cabinet on Casters
Undercounter Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body.
334.00 € - 514.00 €
Spezifikation
Schranktyp | Underbench cabinet |
---|---|
Anzahl Schubfächer | None |
Mit Laufrollen | Yes |
Produkttyp | Mobile Storage Cabinet |
Material | Melamine |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (T x B x H) | Scharnierseite | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (T x B x H) | Scharnierseite | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
30057540
|
BICASA
TN.DL.0600.630-A |
Anthracite | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Left |
334.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057572
|
BICASA
TN.DL.0600.630-B |
Blue | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Left |
334.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057604
|
BICASA
TN.DL.0600.630-R |
Red | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Left |
334.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057580
|
BICASA
TN.DR.0600.630 |
Light Gray | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Right |
334.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057551
|
BICASA
TN.DR.0600.630-A |
Anthracite | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Right |
334.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057602
|
BICASA
TN.DR.0600.630-B |
Blue | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Right |
334.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057605
|
BICASA
TN.DR.0600.630-R |
Red | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Right |
334.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057549
|
BICASA
TN.DL.0600.760-A |
Anthracite | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Left |
350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057607
|
BICASA
TN.DL.0600.760-B |
Blue | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Left |
350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057552
|
BICASA
TN.DL.0600.760-R |
Red | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Left |
350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057578
|
BICASA
TN.DR.0600.760 |
Light Gray | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Right |
350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057536
|
BICASA
TN.DR.0600.760-A |
Anthracite | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Right |
350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057611
|
BICASA
TN.DR.0600.760-B |
Blue | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Right |
350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057614
|
BICASA
TN.DR.0600.760-R |
Red | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Right |
350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057613
|
BICASA
TN.DO.0900.760-A |
Anthracite | 900 x (500 + 20) x 760 mm | Left and Right |
464.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057570
|
BICASA
TN.DO.0900.760-B |
Blue | 900 x (500 + 20) x 760 mm | Left and Right |
464.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057600
|
BICASA
TN.DO.0900.760-R |
Red | 900 x (500 + 20) x 760 mm | Left and Right |
464.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057575
|
BICASA
TN.DO.1200.760-A |
Anthracite | 1200 x (500 + 20) x 760 mm | Left and Right |
514.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057565
|
BICASA
TN.DO.1200.760-B |
Blue | 1200 x (500 + 20) x 760 mm | Left and Right |
514.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30057542
|
BICASA
TN.DO.1200.760-R |
Red | 1200 x (500 + 20) x 760 mm | Left and Right |
514.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Undercounter cabinets on casters
- EN 16121:2017 certified and/or complied
- Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height 100 mm
- Doors: 270° opening - Automatic hold-closing hinges
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
Spezifikation
Underbench cabinet | |
Yes | |
Melamine |
None | |
Mobile Storage Cabinet |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BICASA Undercounter Cabinet on Casters