Learn More
BICASA Undercounter Cabinet on Casters
Artikelnummer. 30057542 Alle ansehen BICASA Produkte
Click to view available options
Farbe:
Anthrazit
Blau
Hellgrau
Rot
Abmessungen (T x B x H):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Scharnierseite:
Links
Links und rechts
Rechts
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30057542
Marke: BICASA TN.DO.1200.760R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Undercounter Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body.
  • Undercounter cabinets on casters
  • EN 16121:2017 certified and/or complied
  • Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height 100 mm
  • Doors: 270° opening - Automatic hold-closing hinges
  • Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
Spezifikation
Produkttyp Mobile Storage Cabinet
Farbe Rot
Schranktyp Underbench cabinet
Abmessungen (T x B x H) 1200 x (500 + 20) x 760 mm
Scharnierseite Links und rechts
Anzahl Türen 2
Anzahl Schubfächer None
Breite (angloamerikanisch) 47.2 in.
Breite (metrisch) 1200 mm
Mit Laufrollen Yes
Material Melamine