Learn More
BICASA Undercounter Cabinet on Casters
Alle ansehen BICASA Produkte
Click to view available options
Farbe:
Anthrazit
Blau
Hellgrau
Rot
Abmessungen (T x B x H):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Scharnierseite:
Links
Links und rechts
Rechts
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Undercounter cabinets on casters
- EN 16121:2017 certified and/or complied
- Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height 100 mm
- Doors: 270° opening - Automatic hold-closing hinges
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Mobile Storage Cabinet |
| Farbe | Anthrazit |
| Schranktyp | Underbench cabinet |
| Abmessungen (T x B x H) | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
| Scharnierseite | Rechts |
| Anzahl Türen | 1 |
| Anzahl Schubfächer | None |
| Breite (angloamerikanisch) | 23.6 in. |
| Breite (metrisch) | 600 mm |
| Mit Laufrollen | Yes |
| Show More |