Learn More
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-M1 GC-Säulen
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-M1 GC-Säulen die Geschwindigkeit Ihrer Analysen deutlich.
Brand:  Thermo Scientific™ UFMC00001070904
Product Code. 10724657
Description
Description
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-M1 GC-Säulen die Geschwindigkeit Ihrer Analysen deutlich. Wenn Ihr Labor täglich eine große Anzahl von Proben verarbeitet, bieten die UltraFast GC-Säulen die Verarbeitungsgeschwindigkeit und den Durchsatz, den Sie benötigen. Diese kurzen Säulen mit geringem Innendurchmesser sind für den Einsatz mit dem Thermo Scientific™ TRACE GC™ UltraFast Gaschromatographen konzipiert. Gemeinsam ermöglichen sie einen deutlichen Gewinn bei der Analysegeschwindigkeit, verglichen mit herkömmlichen GC-Verfahren.
Anwendungen:
  • Chemikalie
  • Petrochemikalien
  • Umwelt
  • Geschmacksstoffe und Duftstoffe
Speziell auf Robustheit und Geschwindigkeit ausgelegt
In UltraFast GC-Säulen werden kurze (2 – 10 m) Kapillaren mit geringem Innendurchmesser und Temperaturprogrammierungen von üblicherweise mehr als 2 °C/s verwendet, was Peakbreiten im Bereich von 50 bis 200 ms ermöglicht. Somit dauert die Analyse im Durchschnitt maximal 1 Minute. Die Vorteile:
  • Deutlich kürzere Analysezeiten
  • Höherer Probendurchsatz – um den Faktor 20
  • Längere Nutzungsdauer der Säulen
Anwendungsbereiche der UltraFast UFC-M1-Säulen:
  • Allgemeines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GC für Chemikalien, GC für Petrochemikalien, GC für die Umweltanalyse, GC für Aroma- und Duftstoffe
0,32 mm
Trace UltraFast GC-Gerät
Ultrafast
5 m
UltraFast UFC-M1
5 m x 0,32 mm x 0,25 µm
0,25 μm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-M1 GC-Säulen > 5 m x 0,32 mm x 0,25 μm
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.