Learn More
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 digitaler Dispergierer
GREENER_CHOICE
Für das Dispergieren von Volumen zwischen 1 und 1500 ml (H2O), mit Digitalanzeige der Drehzahl. Der digitale IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 Dispergierer zeichnet sich durch einen breiten Drehzahlbereich von 3000 bis 25,000 U/min aus und ermöglicht so auch bei Rotoren mit kleineren Durchmessern hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Eine umfangreiche Auswahl von Dispergierelementen eröffnet ein breites Feld für Anwendungen.
2110.00 € - 2780.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit 3.000 bis 25.000 U/min
Spannung 220/240 V
Elektrische Anforderungen 220/240 V, 50/60 Hz, 500 W
Hertz 50 Hz
Wirkleistung 500 W
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
13470657
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
IKA™
0009022800
Digitaler Dispergierer Paket S 18 N - 19 G Dispergierwerkzeug
2780.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13396299
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
IKA™
0003720000
Digitaler Dispergierer Elektronische Drehzahlregelung und Überlastungsschutz Mit EU-Stecker.
2110.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Äußerst preisgünstiger Dispergierer für Volumen von 1 bis 1500 ml (H2O), mit Digitalanzeige der Drehzahl. Durch den hohen Drehzahlbereich von 3000 bis 25,000 U/min können auch mit Rotoren mit kleineren Durchmessern hohe Umfangsgeschwindigkeiten erzielt werden. Eine umfangreiche Auswahl von Dispergierelementen eröffnet ein breites Feld für Anwendungen.
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Elektronische Drehzahlssteuerung
  • Elektronischer Überlastschutz
  • Dispergierelemente aus Edelstahl können schnell und einfach gereinigt werden
  • Einweg-Dispergierelemente aus Kunststoff sind in zwei Größen erhältlich
  • Fehlercodeanzeige
  • Leiser Betrieb
  • Motor mit Überlastschutz
  • Digitale Anzeige zur genauen Überwachung der Soll- und Istdrehzahl 2+1 Jahre nach der Registrierung unter 2+1 www.ika.com/register
  • Drehknopf zum Einstellen der Geschwindigkeit
Spezifikation
Spezifikation
3.000 bis 25.000 U/min
220/240 V, 50/60 Hz, 500 W
500 W
106 mm
87 mm
T 18 ULTRA-TURRAX™
5.000 mPas
220/240 V
50 Hz
1 ml bis 1,5 l
450 mm
LED
Je 1
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 digitaler Dispergierer