Learn More
Corning™ Kolben mit sehr geringer Bindung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit einer kovalent gebundenen Hydrogelschicht für minimale Zellanhaftung, Proteinabsorption und zelluläre Aktivierung. Corning™ Flaschen mit ultraniedriger Anhaftung haben eine ergonomische Form, die die Anzahl der Ecken reduziert, das Abschaben von Zellen erleichtert und die Verwendung einer größeren Pipette ermöglicht.
Marke:  Corning™ 4616
Artikelnummer. 16865831
  • 329.78 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Die Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung verfügt über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die zelluläre Anhaftung effektiv verhindert und die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und zelluläre Aktivierung minimiert
  • Oberfläche ist nicht-zytotoxisch, biologisch inert und abbauresistent
  • Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
  • 100 % integritätsgetestet
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,25 oz.
HDPE
Polystyrol
Schräg
6/Packung
Sehr niedrige Zelladhäsion
Rechteckig
Orange
7,5 ml
Zum Pipettieren oder Schaben
24/Karton
Rechteckig
Steril
Belüftet
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer28424006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/04/2025 Catalog Number4616
Chargennummer24824005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/02/2025 Catalog Number4616
Chargennummer24324003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number4616
Chargennummer23224003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/11/2024 Catalog Number4616
Chargennummer04524002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/11/2024 Catalog Number4616
Name des Produkts
Corning™ Kolben mit sehr geringer Bindung > 25 cm2 verfügbare Wachstumsfläche; rechteckiger Zellkulturkolben mit abgewinkelten Hals und Belüftungskappe; ultraniedrige Anhaftung