Learn More
Sampling Systems™ Ultrafest klebendes (UA) Band
Ideal zum Verschließen von Säcken und Beuteln nach Probennahme und Dispensierung. Ultra Adhesive (UA) Band von Sampling Systems™ ist sehr vielseitig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
37.42 € - 56.32 €
Spezifikation
Farbe Weiß
Länge (metrisch) 50 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Product Code Brand Breite (metrisch) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Breite (metrisch) Price Quantity & Availability  
15631187
View Documents
Sampling Systems™
8224A-50
50 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
40.25 €
37.42 € / 50 Meter
Sparen 2.83 €
7% Rabatt
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Verfügbar ab: 10-02-2026
Add to basket
15641187
View Documents
Sampling Systems™
8224A-95
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
76.40 €
56.32 € / 50 Meter
Sparen 20.08 €
26% Rabatt
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Verfügbar ab: 29-01-2026
Add to basket
Description
Description
  • Verwendet einen speziellen ultrafesten Kleber, der an praktisch jeder Oberfläche haftet
  • 50 m lange Rolle
  • Einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden
  • Einzeln verpackt
Specifications
Specifications
Weiß
50 m